Learn More
2-Hidroxi-4-[3-(trifluorometil)-3H-diazirina-3-il]ácido benzoico, éster metílico, TRC
Código de producto. 30402842
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30402842 25 mg
30394526 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30402842 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH97152525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 165963-72-4
Fórmula molecular C10 H7 F3 N2 O3
Peso molecular (g/mol) 260.17
Nombre IUPAC Metil 2-hidroxi-4-[3-(trifluorometil)diazirina-3-il]benzoato
SMILES COC(=O)c1ccc(cc1O)C2(N=N2)C(F)(F)F
Specifica
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxy-4-[3-(trifluoromethyl)-3H-diazirin-3-yl]benzoic Acid Methyl Ester
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H7F3N2O3/c1-18-8(17)6-3-2-5(4-7(6)16)9(14-15-9)10(11,12)13/h2-4,16H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 260.0409
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.