Learn More
2-hidroxi-4-(1-metil-1-nitroetil)-tetrahidrofurano (mezcla de diastereómeros), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Hydroxy-4-(1-methyl-1-nitroethyl)-tetrahydrofuran |
| CAS | 176793-54-7 |
| Fórmula molecular | C7 H13 N O4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H13NO4/c1-7(2,8(10)11)5-3-6(9)12-4-5/h5-6,9H,3-4H2,1-2H3 |
| SMILES | CC(C)(C1COC(O)C1)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 4-(2-nitropropan-2-il)oxolan-2-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 175.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 175.0845 |