Learn More
2-Hidroxi-3-fenilpirazina, TRC
Código de producto. 30136762
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136762 100 mg 100 miligramos
30134776 25 mg 25 miligramos
30005799 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136762 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH950200100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2882-18-0
Fórmula molecular C10 H8 N2 O
Peso molecular (g/mol) 172.18
Sinónimo 3-Phenyl-2(1H)-pyrazinone, Pyrazinol, 3-phenyl- (6CI,7CI,8CI), 2-Hydroxy-3-phenylpyrazine, 3-Phenyl-1H-pyrazin-2-one, 3-Phenyl-2-pyrazinol
Nombre IUPAC 3-fenil-1H-pirazina-2-una
SMILES O=C1NC=CN=C1c2ccccc2
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxy-3-phenylpyrazine
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H8N2O/c13-10-9(11-6-7-12-10)8-4-2-1-3-5-8/h1-7H,(H,12,13)
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.0637