Learn More
2'-hidroxi-3-fenilpropiofenona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(2-Hydroxyphenyl)-3-phenylpropan-1-one |
| CAS | 3516-95-8 |
| Fórmula molecular | C15 H14 O2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 2'-Hydroxy-3-phenylpropiophenone, 1-Propanone, 1-(2-hydroxyphenyl)-3-phenyl-, Propiophenone, 2'-hydroxy-3-phenyl- (6CI,7CI,8CI), 1-(2-Hydroxyphenyl)-3-phenyl-1-propanone, 1-(2-Hydroxyphenyl)-3-phenylpropan-1-one, 1-(o-Hydroxyphenyl)-3-phenylpropanone-1, 2-Hydroxy-β-phenylpropiophenone, 2'-Hydroxydihydrochalcone, β-Phenyl-2-hydroxypropiophenone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H14O2/c16-14-9-5-4-8-13(14)15(17)11-10-12-6-2-1-3-7-12/h1-9,16H,10-11H2 |
| SMILES | Oc1ccccc1C(=O)CCc2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | 1-(2-hidroxifenil)-3-fenilpropan-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 226.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 226.0994 |