Learn More
2-Hidroxi-3-nitrobenzaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11460058
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11460058 1 g 1 g
11470058 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11460058 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23658.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 5274-70-4 | C7H5NO4 | 167.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5274-70-4
Fórmula molecular C7H5NO4
Peso molecular (g/mol) 167.12
Número MDL MFCD00041874
Clave InChI NUGOTBXFVWXVTE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-nitrosalicylaldehyde, salicylaldehyde, 3-nitro, benzaldehyde, 2-hydroxy-3-nitro, 3-nitro-2-hydroxybenzaldehyde, 3-nitrosalicaldehyde, pubchem7773, 2-hydroxy-nitrobenzaldehyde, acmc-209l1g, 3-nitrosalicylaidehyde, benzaldehyde, 2-hydroxynitro
PubChem CID 78934
Nombre IUPAC 2-hidroxi-3-nitrobenzaldehído
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])O)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxy-3-nitrobenzaldehyde
Punto de fusión 109°C to 110°C
Cantidad 1 g
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.12
Porcentaje de pureza 98%