Learn More
2-Hidroxi-3-nitro-5-(trifluorometil)piridina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15410529
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15410529 5 g 5 g
15408456 250 mg 250 miligramos
15400529 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15410529 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63694.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 33252-64-1
Fórmula molecular C6H3F3N2O3
Peso molecular (g/mol) 208.096
Número MDL MFCD00153193
Clave InChI JYXKHKBZLLIWEV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2775093
Nombre IUPAC 3-nitro-5-(trifluorometilo)-1H-piridin-2-ona
SMILES C1=C(C(=O)NC=C1C(F)(F)F)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxy-3-nitro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Punto de fusión 189°C to 190°C
Color Blanco
Cantidad 5 g
Número UN UN2811
Sinónimo 2-hydroxy-3-nitro-5-trifluoromethyl pyridine, 3-nitro-5-trifluoromethyl pyridin-2 1h-one, 3-nitro-5-trifluoromethyl pyridin-2-ol, 3-nitro-5-trifluoromethyl-2-pyridinone, 2 1h-pyridinone,3-nitro-5-trifluoromethyl, 5-trifluoromethyl-3-nitropyridin-2-ol, 3-nitro-5-trifluoromethyl-1h-pyridin-2-one, 2 1h-pyridinone, 3-nitro-5-trifluoromethyl, 3-nitro-5-trifluoromethyl hydropyridin-2-one, pubchem9284
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.09
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.