Learn More
Hidrato de cloruro de beta-ciclodextrina (2-hidroxi-3-N,N,N-trimetilamino)propil, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15457705
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15457705 250 mg 250 miligramos
11416530 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15457705 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27604.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 896437-63-1
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 896437-63-1
Número MDL MFCD00078139
Sinónimo Quaternary ammonium beta-cylodextrin; QA-beta-CD
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2-Hydroxy-3-N,N,N-trimethylamino)propyl beta-cyclodextrin chloride hydrate
Punto de fusión ∽280°C (decomposition)