Learn More
2-Hidroxi-3-metilciclopent-2-enona, TRC
Código de producto. 30398330
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
2.5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30398330 2.5 g
30392894 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30398330 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH2510402.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 80-71-7
Fórmula molecular C6H8O2
Peso molecular (g/mol) 112.13
Sinónimo 2-Cyclopenten-1-one, 2-hydroxy-3-methyl- (6CI, 7CI, 8CI, 9CI, ACI), 2-Hydroxy-3-methyl-2-cyclopenten-1-one (ACI), 2-Hydroxy-1-methyl-1-cyclopentene-3-one, 2-Hydroxy-1-methylcyclopenten-3-one, 2-Hydroxy-3-methyl-2-cyclopentene-1-one, 2-Hydroxy-3-methyl-2-cyclopentenone, 3-Methyl-2-hydroxy-2-cyclopenten-1-one, 3-Methyl-2-hydroxy-2-cyclopentenone, 3-Methylcyclopent-2-en-2-ol-1-one, Corylon, Corylone, Cycloten, Cyclotene, Cyclotene (odorant), Maple lactone, MCP, NSC 133445, NSC 84226
Nombre IUPAC 2-hidroxi-3-metilciclopent-2-en-1-uno
SMILES CC1=C(O)C(=O)CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxy-3-methylcyclopent-2-enone
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H8O2/c1-4-2-3-5(7)6(4)8/h8H,2-3H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.0524