Learn More
Ácido 2-hidroxi-3-metilbutírico, TRC
Código de producto. 30400717
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30400717 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30400717 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9465105G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxy-3-methylbutyric Acid
CAS 4026-18-0
Fórmula molecular C5 H10 O3
Cantidad 5 g
Sinónimo Butanoic acid, 2-hydroxy-3-methyl-, Butyric acid, 2-hydroxy-3-methyl- (6CI,7CI,8CI), 2-Hydroxy-3-methylbutanoic acid, (±)-2-Hydroxy-3-methylbutyric acid, (±)-2-Hydroxyisopentanoic acid, (±)-2-Hydroxyisovaleric acid, (±)-α-Hydroxyisovaleric acid, 2-Hydroxy-3-methylbutyric acid, 2-Hydroxyisovaleric acid, 2-Oxyisovaleric acid, 3-Methyl-2-hydroxybutyric acid, DL-2-Hydroxy-3-methylbutanoic acid, DL-2-Hydroxyisovaleric acid, DL-α-Hydroxyisovaleric acid, NSC 227884, dl-2-Hydroxyisovaleric acid, α-Hydroxyisovaleric acid, α-Hydroxyl-3-methylbutyric acid
Fórmula InChI InChI=1S/C5H10O3/c1-3(2)4(6)5(7)8/h3-4,6H,1-2H3,(H,7,8)
SMILES CC(C)C(O)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido 2-hidroxi-3-metilbutanoico
Peso molecular (g/mol) 118.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.063