Learn More
2-Hidroxi-3-metilbenzhidrazida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11382816
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11382816 5 g 5 g
11372816 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11382816 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L08980.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 30991-42-5 | C8H10N2O2 | 166.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 30991-42-5
Fórmula molecular C8H10N2O2
Peso molecular (g/mol) 166.18
Número MDL MFCD00017052
Clave InChI UWNTVIWGDXKENJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-hydroxy-3-methylbenzhydrazide, 3-methylsalicylhydrazide, o-cresotic hydrazide, 6-???-2-methylphenol, o-cresotic acid hydrazide, acmc-20a31r, 3-methylsalicylic hydrazide, 2-hydroxy-3-methyl-benzohydrazide, 3-methyl-2-oxidanyl-benzohydrazide, #
PubChem CID 141603
Nombre IUPAC 2-hidroxi-3-metilbenzhidrazida
SMILES CC1=CC=CC(C(=O)NN)=C1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxy-3-methylbenzhydrazide
Punto de fusión 189°C to 193°C
Cantidad 5 g
Beilstein 2639905
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.18
Porcentaje de pureza 98%