Learn More
2-Hidroxi-3-metilbenzaldehído, TRC
Código de producto. 30405923
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30405923 100 mg -
30400702 50 mg 50 miligramos
30392646 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30405923 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH973068100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 824-42-0
Fórmula molecular C8H8O2
Peso molecular (g/mol) 136.15
Sinónimo 2,3-Cresotaldehyde (6CI,7CI,8CI), 2-Hydroxy-3-methylbenzaldehyde, 2-Hydroxy-m-tolualdehyde, 3-Methyl-2-hydroxybenzaldehyde, 3-Methylsalicylaldehyde, o-Homosalicylaldehyde
Nombre IUPAC 2-hidroxi-3-metilbenzaldehído
SMILES Cc1cccc(C=O)c1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxy-3-methylbenzaldehyde
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H8O2/c1-6-3-2-4-7(5-9)8(6)10/h2-5,10H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.0524