Learn More
2-Hidroxi-3-metilbenzaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10492434 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10492434 1 g Frasco de vidrio 1 g
10152734 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10492434 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 398540010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 824-42-0 | C8H8O2 | 136.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 824-42-0
Fórmula molecular C8H8O2
Peso molecular (g/mol) 136.15
Número MDL MFCD00040798
Clave InChI IPPQNXSAJZOTJZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methylsalicylaldehyde, 2,3-cresotaldehyde, 2-hydroxy-3-methyl-benzaldehyde, 3-methylsalicylic aldehyde, 3-methyl-2-hydroxybenzaldehyde, benzaldehyde, hydroxy-3-methyl, benzaldehyde, 2-hydroxy-3-methyl, zlchem 747, pubchem14264, 2-formyl-6-methylphenol
PubChem CID 522777
ChEBI CHEBI:20110
Nombre IUPAC 2-hidroxi-3-metilbenzaldehído
SMILES CC1=CC=CC(=C1O)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxy-3-methylbenzaldehyde
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Naranja a amarillo
Densidad 1.1340g/mL
Punto de ebullición 203°C to 205°C (730.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 87°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3C6H3(OH)CHO
Cantidad 1 g
Gravedad específica 1.134
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.15
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Hydroxy-3-methylbenzaldehyde
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.