Learn More
2-hidroxi-3-metilantraquinona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Hydroxy-3-methylanthraquinone |
| CAS | 17241-40-6 |
| Fórmula molecular | C15 H10 O3 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 2-Methyl-3-hydroxyanthraquinone, 3-Hydroxy-2-methylanthraquinone, 2-Hydroxy-3-methyl-9,10-anthracenedione, 2-Hydroxy-3-methyl-9,10-anthracenedione |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H10O3/c1-8-6-11-12(7-13(8)16)15(18)10-5-3-2-4-9(10)14(11)17/h2-7,16H,1H3 |
| SMILES | Cc1cc2C(=O)c3ccccc3C(=O)c2cc1O |
| Nombre IUPAC | 2-hidroxi-3-metilantraceno-9,10-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 238.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 238.063 |