Learn More
Ácido 2-hidroxi-3-metoxibenzoico, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11391367
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11391367 5 g 5 g
11301377 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11391367 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L01658.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 877-22-5 | C8H8O4 | 168.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 877-22-5
Fórmula molecular C8H8O4
Peso molecular (g/mol) 168.15
Número MDL MFCD00002445
Clave InChI AUZQQIPZESHNMG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methoxysalicylic acid, o-vanillic acid, acide orthovanillique, benzoic acid, 2-hydroxy-3-methoxy, m-anisic acid, 2-hydroxy, 3-hydroxy-m-anisic acid, unii-3j31y0e2im, 2-hydroxy-3-methoxy-benzoic acid, 3-methoxysalicyclic acid, 2-hydroxy-3-methoxy benzoic acid
PubChem CID 70140
ChEBI CHEBI:68496
Nombre IUPAC ácido 2-hidroxi-3-metoxibenzoico
SMILES COC1=CC=CC(C(O)=O)=C1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxy-3-methoxybenzoic acid
Punto de fusión 151°C to 152°C
Cantidad 5 g
Beilstein 2209642
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.15
Porcentaje de pureza ≥98%