Learn More
2-Hidroxi-3-metoxibenzaldehído, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11457607
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11457607 25 g 25 g
11467607 100 g 100 g
11477607 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11457607 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15672.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 148-53-8 | C8H8O3 | 152.15 g/mol
o-Vanillin has been used to study the solvent-free reaction between o-vanillin and p-toluidine using NMR, DSC and XRD analysis. It was used in the synthesis of new ligand for Fe(III) and Al(lII). It is also used in the study of mutagenesis and as a synthetic precursor for pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La o-vainillina se ha utilizado para estudiar la reacción sin disolventes entre la o-vainillina y la p-toluidina mediante análisis de XRD (difracción de rayos X), DSC (calorimetría diferencial de barrido) y RMN. Se utilizó en la síntesis de nuevo ligando para Fe(III) y Al(lII). También se utiliza en el estudio de la mutagénesis y como precursor sintético para los productos farmacéuticos.
Solubilidad
La solubilidad en metanol es casi transparente. Soluble en alcohol, metanol y dioxano (1 g en 10 ml). Insoluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Almacenar lejos del aire y de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 148-53-8
Fórmula molecular C8H8O3
Peso molecular (g/mol) 152.15
Número MDL MFCD00003322
Clave InChI JJVNINGBHGBWJH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methoxysalicylaldehyde, o-vanillin, 6-formylguaiacol, 2-vanillin, o-vanilline, benzaldehyde, 2-hydroxy-3-methoxy, orthovanilline, 2-hydroxy-m-anisaldehyde, 6-formyl-2-methoxyphenol, 3-methoxy-2-hydroxybenzaldehyde
PubChem CID 8991
ChEBI CHEBI:78339
Nombre IUPAC 2-hidroxi-3-metoxibenzaldehído
SMILES COC1=CC=CC(C=O)=C1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyde
Punto de fusión 40°C to 42°C
Punto de ebullición 265°C to 266°C
Cantidad 25 g
Beilstein 471913
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.15
Porcentaje de pureza 99%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyde
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyde