Learn More
2'-Hidroxi-3'-metoxiacetofenona, TRC
Código de producto. 30401183
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30401183 1 g -
30396370 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30401183 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9459851G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 703-98-0
Fórmula molecular C9 H10 O3
Peso molecular (g/mol) 166.1739
Sinónimo 1-(2-Hydroxy-3-methoxyphenyl)ethanone, Acetophenone, 2'-hydroxy-3'-methoxy- (7CI,8CI), 1-(2-Hydroxy-3-methoxyphenyl)ethanone, 2'-Hydroxy-3'-methoxyacetophenone, NSC 46634
Nombre IUPAC 1-(2-hidroxi-3-metoxifenil)etanona
SMILES COc1cccc(C(=O)C)c1O
Specifica
Nombre del producto químico o material 1-(2-Hydroxy-3-methoxyphenyl)ethanone
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H10O3/c1-6(10)7-4-3-5-8(12-2)9(7)11/h3-5,11H,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.063
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.