Learn More
2'-Hidroxi-3'-metoxiacetofenona, TRC
Código de producto. 30396370
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30396370 250 mg 250 miligramos
30401183 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30396370 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH945985250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 703-98-0
Fórmula molecular C9 H10 O3
Peso molecular (g/mol) 166.1739
Sinónimo 1-(2-Hydroxy-3-methoxyphenyl)ethanone, Acetophenone, 2'-hydroxy-3'-methoxy- (7CI,8CI), 1-(2-Hydroxy-3-methoxyphenyl)ethanone, 2'-Hydroxy-3'-methoxyacetophenone, NSC 46634
Nombre IUPAC 1-(2-hidroxi-3-metoxifenil)etanona
SMILES COc1cccc(C(=O)C)c1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(2-Hydroxy-3-methoxyphenyl)ethanone
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H10O3/c1-6(10)7-4-3-5-8(12-2)9(7)11/h3-5,11H,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.063