Learn More
2-Hidroxi-3-metoxi-5-nitrobenzaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11416937
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11416937 1 g 1 g
11426937 5 g 5 g
11436937 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11416937 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14360.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 17028-61-4 | C8H7NO5 | 197.15 g/mol
2-Hydroxy-3-methoxy-5-nitrobenzaldehyde is used for the syntheses of zinc-selective spiropyran-based fluorescent and photoregenerable receptor, (E)-2,4-dihydroxy-N?-(2-hydroxy-3-methoxy-5-nitrobenzylidene)benzohydrazide dihydrate, ethyl 4-(8-methoxy-3?,3?-dimethyl-6-nitrospiro[chromene-2,2?-indoline]-1?-yl)butanoate and 1-(3-carbomethoxypropyl)-3-3-dimethyl-8-methoxy-6-nitrospiro[2H-1]-benzopyran-2,2-indoline.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-hidroxi-3-metoxi-5-nitrobenzaldehído se utiliza para la síntesis del receptor fotoregenerable y fluorescente basado en espiropirano selectivo de cinc, (E)-2,4-dihidroxi-N′-(2-hidroxi-3-metoxi-5-nitrobencilideno)benzohidrazida dihidrato, 4-(8-metoxi-3′,3′-dimetilo-6-nitroespiro[cromeno-2,2′-indolin]-1′-il)butanoato de etilo y 1-(3-carbometoxipropilo)-3-3-dimetilo-8-metoxi-6-nitroespiro[2H-1]-benzopiran-2,2-indolina.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes. Es sensible al aire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17028-61-4
Fórmula molecular C8H7NO5
Peso molecular (g/mol) 197.15
Número MDL MFCD00017033
Clave InChI HGKHVFKBOHFYSS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 307886
Nombre IUPAC 2-hidroxi-3-metoxi-5-nitrobenzaldehído
SMILES COC1=CC(=CC(C=O)=C1O)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxy-3-methoxy-5-nitrobenzaldehyde
Punto de fusión 138°C to 142°C
Cantidad 1 g
Beilstein 613271
Sensibilidad Air Sensitive
Sinónimo 3-methoxy-5-nitrosalicylaldehyde, 2-hydroxy-5-nitro-m-anisaldehyde, benzaldehyde, 2-hydroxy-3-methoxy-5-nitro, 5-nitro-o-vanillin, acmc-1bt2m, 3-methoxy-5-nitrosalicyladehyde, 2-hydroxy-5-nitro-3-methoxybenzaldehyde, benzaldehyde,2-hydroxy-3-methoxy-5-nitro
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.15
Porcentaje de pureza 98%