Learn More
Ácido 2-hidroxi-3-metoxi-3,3-difenilpropanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Hydroxy-3-methoxy-3,3-diphenylpropionic Acid |
| CAS | 178306-51-9 |
| Fórmula molecular | C16 H16 O4 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Benzenepropanoic acid, α-hydroxy-β-methoxy-β-phenyl-, α-Hydroxy-β-methoxy-β-phenylbenzenepropanoic acid, 2-Hydroxy-3-methoxy-3,3-diphenylpropanoic acid, 2-Hydroxy-3-methoxy-3,3-diphenylpropionic acid, Ambrisentan related, 3109.C |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H16O4/c1-20-16(14(17)15(18)19,12-8-4-2-5-9-12)13-10-6-3-7-11-13/h2-11,14,17H,1H3,(H,18,19) |
| SMILES | COC(C(O)C(=O)O)(c1ccccc1)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-hidroxi-3-metoxi-3,3-difenilpropanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 272.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 272.1049 |