Learn More
Éster metílico del ácido 2-hidroxi-3-metoxi-3,3-difenilpropanoico-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Hydroxy-3-methoxy-3,3-diphenylpropanoic Acid-d3 Methyl Ester |
| CAS | 1046116-52-2 |
| Fórmula molecular | C17H15D3O4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | alpha-Hydroxy-beta-methoxy-beta-phenyl-benzenepropanoic Acid-d3 Methyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H18O4/c1-20-16(19)15(18)17(21-2,13-9-5-3-6-10-13)14-11-7-4-8-12-14/h3-12,15,18H,1-2H3/i2D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])OC(C(O)C(=O)OC)(c1ccccc1)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | 2-hidroxi-3,3-difenil-3-(trideuteriometoxi)propanoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 289.34 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 289.1393 |