Learn More
2-hidroxi-3-cianopiridina, TRC
Código de producto. 30406306
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
30406306 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30406306 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH825140500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxy-3-cyanopyridine
CAS 20577-27-9
Fórmula molecular C6 H4 N2 O
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H4N2O/c7-4-5-2-1-3-8-6(5)9/h1-3H,(H,8,9)
SMILES Oc1ncccc1C#N
Nombre IUPAC 2-hidroxipiridina-3-carbonitrilo
Peso molecular (g/mol) 120.11
Formula Weight (peso de la fórmula) 120.0324
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.