Learn More
2-hidroxi-3-cianopiridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Hydroxy-3-cyanopyridine |
| CAS | 20577-27-9 |
| Fórmula molecular | C6 H4 N2 O |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H4N2O/c7-4-5-2-1-3-8-6(5)9/h1-3H,(H,8,9) |
| SMILES | Oc1ncccc1C#N |
| Nombre IUPAC | 2-hidroxipiridina-3-carbonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 120.11 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 120.0324 |