Learn More
2'-hidroxi-3-cloroacetofenona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2'-Hydroxy-3-chloroacetophenone |
| CAS | 3226-34-4 |
| Fórmula molecular | C8 H7 Cl O2 |
| Cantidad | 2 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H7ClO2/c1-5(10)6-3-2-4-7(9)8(6)11/h2-4,11H,1H3 |
| SMILES | CC(=O)c1cccc(Cl)c1O |
| Nombre IUPAC | 1-(3-cloro-2-hidroxifenil)etanona |
| Peso molecular (g/mol) | 170.59 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 170.0135 |