Learn More
Ácido 2-hidroxi-3-(carboximetilamino)-hidrocinámico, sal dipotásica, TRC
Código de producto. 30394948
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
30394948 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30394948 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH886125500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxy-3-(carboxymethylamino)-hydrocinnamic Acid, Dipotassium Salt
CAS 100750-38-7
Fórmula molecular C11H11K2NO5
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H13NO5.2K/c13-9(14)5-4-7-2-1-3-8(11(7)17)12-6-10(15)16;;/h1-3,12,17H,4-6H2,(H,13,14)(H,15,16);;/q;2*+1/p-2
SMILES [K+].[K+].Oc1c(CCC(=O)[O-])cccc1NCC(=O)[O-]
Nombre IUPAC 3-[3-(carboxilatometilamino)-2-hidroxifenil]propanoato de dipotasio
Peso molecular (g/mol) 315.41
Formula Weight (peso de la fórmula) 314.9911