Learn More
2-Hidroxi-3,5-dinitropiridina, + 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11352097
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
11352097 10 g 10 g
11342097 2 g 2 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11352097 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L07914.09
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2980-33-8
Fórmula molecular C5H3N3O5
Peso molecular (g/mol) 185.095
Número MDL MFCD00039716
Clave InChI KSZZJOXNRQKULB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-hydroxy-3,5-dinitropyridine, 3,5-dinitropyridin-2-ol, 3,5-dinitro-2-hydroxypyridine, 2 1h-pyridinone, 3,5-dinitro, 2-pyridinol, 3,5-dinitro, 3,5-dinitro-2-pyridone, 3,5-dinitro-2-pyridinol, 3,5-dinitropyridin-2 1h-one, 3,5-dinitro-2 1h-pyridinone, 3,5-dinitro-pyridin-2-ol
PubChem CID 76324
Nombre IUPAC 3,5-dinitro-1H-piridina-2-ona
SMILES C1=C(C(=O)NC=C1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxy-3,5-dinitropyridine
Punto de fusión 176°C to 179°C
Cantidad 10 g
Beilstein 196025
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.1
Porcentaje de pureza ≥98%