Learn More
Ácido 2-hidroxi-3-(4-(4-hidroxi-3,5-diyodofenoxi)-3,5-dinitrofenil)propanoico, TRC
Código de producto. 30393203
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30393203 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30393203 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH942968100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-03-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxy-3-(4-(4-hydroxy-3,5-diiodophenoxy)-3,5-dinitrophenyl)propanoic acid
CAS 2514752-23-7
Fórmula molecular C15H10I2N2O9
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H10I2N2O9/c16-8-4-7(5-9(17)13(8)21)28-14-10(18(24)25)1-6(2-11(14)19(26)27)3-12(20)15(22)23/h1-2,4-5,12,20-21H,3H2,(H,22,23)
SMILES O=C(O)C(O)CC1=CC([N+]([O-])=O)=C(OC2=CC(I)=C(O)C(I)=C2)C([N+]([O-])=O)=C1
Nombre IUPAC Ácido 2-hidroxi-3-(4-(4-hidroxi-3,5-diyodofenoxi)-3,5-dinitrofenil)propanoico
Peso molecular (g/mol) 616.06
Formula Weight (peso de la fórmula) 615.85