Learn More
Ácido 2-hidroxi-2-(trifluorometil)propiónico, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11338396
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11338396 1 g 1 g
11348396 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11338396 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L17399.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 374-35-6 | C4H5F3O3 | 158.08 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 374-35-6
Fórmula molecular C4H5F3O3
Peso molecular (g/mol) 158.08
Número MDL MFCD00190646,MFCD03095400,MFCD07375449
Clave InChI CTGJACFEVDCYMC-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 2-trifluoromethyl-2-hydroxypropionic acid, 3,3,3-trifluoro-2-hydroxy-2-methylpropionic acid, 2-hydroxy-2-trifluoromethyl propionic acid, 3,3,3-trifluoro-2-hydroxy-2-methyl-propionic acid, propanoic acid, 3,3,3-trifluoro-2-hydroxy-2-methyl, methyl3,3,3-trifluoro-dl-lactate, acmc-1ai3k, acmc-209gc9, 2s-2-hydroxy-2-methyl-3,3,3-trifluoropropanoic acid, alpha-trifluoromethyl lactic acid
PubChem CID 2775125
Nombre IUPAC ácido 3,3,3-trifluoro-2-hidroxi-2-metilpropanoico
SMILES CC(O)(C(O)=O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)propionic acid
Punto de fusión ∼85°C
Punto de ebullición 189°C
Cantidad 1 g
Número UN UN3261
Beilstein 1723691
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.08
Porcentaje de pureza 94%