Learn More
2-Sal monosódica del ácido hidroxi-2-propanosulfónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11343318
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11343318 100 g 100 g
11353318 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11343318 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 036256.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 540-92-1 | C3H8NaO4S+ | 163.143 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 540-92-1
Fórmula molecular C3H8NaO4S+
Peso molecular (g/mol) 163.143
Número MDL MFCD00031395
Clave InChI YNJORDSKPXMABC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sodium acetone bisulfite, acetone-sodium bisulfite adduct, sodium bisulfite-acetone adduct, acetone-monosodium sulfite adduct, sodium 2-hydroxy-2-propane-sulfonate, acetone-sodium bisulfite compound 1:1, acetone, compound with sodium bisulfite 1:1, 2-propanone, compd. with monosodium sulfite 1:1, 2-propanesulfonic acid, monosodium salt, sodium 2-hydroxypropane-2-sulfonic acid
PubChem CID 54602011
Nombre IUPAC ácido-2-hidroxipropano-2-sulfónico de sodio
SMILES CC(C)(O)S(=O)(=O)O.[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxy-2-propanesulfonic acid monosodium salt
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.14
Porcentaje de pureza 97%
Forma física cristalino/a/s