Learn More
2-hidroxi-2-fenil-1H-indeno-1,3(2H)-diona, TRC
Código de producto. 30397340
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
30397340 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30397340 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH949575500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxy-2-phenyl-1H-indene-1,3(2H)-dione
CAS 3761-46-4
Fórmula molecular C15 H10 O3
Cantidad 500 mg
Sinónimo 1H-Indene-1,3(2H)-dione, 2-hydroxy-2-phenyl-, 1,3-Indandione, 2-hydroxy-2-phenyl- (7CI,8CI), 2-Hydroxy-2-phenyl-1H-indene-1,3(2H)-dione, 2-Hydroxy-2-phenylindan-1,3-dione
Fórmula InChI InChI=1S/C15H10O3/c16-13-11-8-4-5-9-12(11)14(17)15(13,18)10-6-2-1-3-7-10/h1-9,18H
SMILES OC1(C(=O)c2ccccc2C1=O)c3ccccc3
Nombre IUPAC 2-hidroxi-2-fenilindeno-1,3-diona
Peso molecular (g/mol) 238.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.063