Learn More
2-Hidroxi-2-(o-clorofenil)ciclohexanono, TRC
Código de producto. 30133930
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133930 100 mg 100 miligramos
30135449 50 mg 50 miligramos
17962615 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133930 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH949180100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1823362-29-3
Fórmula molecular C12 H13 Cl O2
Peso molecular (g/mol) 224.68
Sinónimo (2RS)-2-(2-Chlorophenyl)-2-hydroxycyclohexanone, Ketamine Hydrochloride Imp. B (EP), 2-(2-Chlorophenyl)-2-hydroxycyclohexanone (ACI), Cyclohexanone, 2-(2-chlorophenyl)-2-hydroxy- (ACI), 2-(2-Chlorophenyl)-2-hydroxycyclohexanone (ACI), 2-(2-Chlorophenyl)-2-hydroxycyclohexan-1-one
Nombre IUPAC 2-(2-clorofenil)-2-hidroxiciclohexan-1-one
SMILES OC1(CCCCC1=O)c2ccccc2Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2RS)-2-(2-Chlorophenyl)-2-hydroxycyclohexanone
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H13ClO2/c13-10-6-2-1-5-9(10)12(15)8-4-3-7-11(12)14/h1-2,5-6,15H,3-4,7-8H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 224.0604
Porcentaje de pureza >95%