Learn More
2-hidroxi-2-metilpropanotioamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Hydroxy-2-methylpropanethioamide |
| CAS | 1051463-20-7 |
| Fórmula molecular | C4H9NOS |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H9NOS/c1-4(2,6)3(5)7/h6H,1-2H3,(H2,5,7) |
| SMILES | CC(C)(O)C(=S)N |
| Nombre IUPAC | 2-hidroxi-2-metilpropanotioamida |
| Peso molecular (g/mol) | 119.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 119.0405 |