Learn More
2-Hidroxi-2-metilpropanamida, TRC
Código de producto. 30397679
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30397679 1 g -
30394755 5 g 5 g
30393730 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30397679 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH5134401G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13027-88-8
Fórmula molecular C4H9NO2
Peso molecular (g/mol) 103.12
Sinónimo 2-Hydroxy-2-methylpropanamide, 2-Hydroxy-2-methylpropionamide, 2-Hydroxyisobutyramide, 2-Methyllactamide, alpha-Hydroxyisobutyramide, alpha-Hydroxyisobutyric Acid Amide
Nombre IUPAC 2-hidroxi-2-metilpropanamida
SMILES CC(C)(O)C(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxy-2-methylpropanamide
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C4H9NO2/c1-4(2,7)3(5)6/h7H,1-2H3,(H2,5,6)
Formula Weight (peso de la fórmula) 103.0633