Learn More
2-hidroxi-2-metil-N-[4-nitro-3-(trifluorometil)fenil]propanamida (2-hidroxiflutamida), Mikromol™
Descripción
2-hidroxi-2-metil-N-[4-nitro-3-(trifluorometil)fenil]propanamida (2-hidroxiflutamida)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Hydroxy-2-methyl-N-[4-nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl]propanamide (2-Hydroxyflutamide) |
| CAS | 52806-53-8 |
| Nombres de analitos o componentes | 2-Hydroxy-2-methyl-N-[4-nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl]propanamide (2-Hydroxyflutamide) |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C11 H11 F3 N2 O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 2-Hydroxy-2-methyl-N-[4-nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl]propanamide, 2-Hydroxyflutamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H11F3N2O4/c1-10(2,18)9(17)15-6-3-4-8(16(19)20)7(5-6)11(12,13)14/h3-5,18H,1-2H3,(H,15,17) |
| SMILES | CC(C)(O)C(=O)Nc1ccc(c(c1)C(F)(F)F)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 2-hidroxi-2-metil-N-[4-nitro-3-(trifluorometil)fenil]propanamida |
| Mostrar más |