Learn More
Ácido 2-hidroxi-2-metil-d3-propiónico-3,3,3-d3, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Hydroxy-2-methyl-d3-propanoic-3,3,3-d3 Acid |
| CAS | 40662-45-1 |
| Fórmula molecular | C4 2H6 H2 O3 |
| Cantidad | 0.1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C4H8O3/c1-4(2,7)3(5)6/h7H,1-2H3,(H,5,6)/i1D3,2D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C(O)(C(=O)O)C([2 H])([2 H])[2 H] |
| Nombre IUPAC | Ácido 3,3,3-trideuterio-2-hidroxi-2-(trideuteriometil)propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 110.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 110.085 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |