Learn More
2-Hidroxi-2-metil-d3-propanoico-3,3,3-d3 Ácido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Hydroxy-2-methyl-d3-propanoic-3,3,3-d3 Acid |
| CAS | 40662-45-1 |
| Fórmula molecular | C4 2H6 H2 O3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Propanoic-3,3,3-d3 acid, 2-hydroxy-2-(methyl-d3)- (9CI), 3,3,3-Trideuterio-2-trideuteriomethyl-2-hydroxypropanoic acid, 2-Hydroxy-2-methyl-d3-propanoic-3,3,3-d3 acid, 2-Hydroxy-2-methylpropanoic acid-D6 (dimethyl-D6) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H8O3/c1-4(2,7)3(5)6/h7H,1-2H3,(H,5,6)/i1D3,2D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C(O)(C(=O)O)C([2H])([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | Ácido 3,3,3-trideuterio-2-hidroxi-2-(trideuteriometil)propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 110.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 110.085 |