Learn More
2-hidroxi-2-benzoilpropano, TRC
Código de producto. 30397158
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30397158 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30397158 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9498185G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxy-2-methylpropiophenone
CAS 7473-98-5
Fórmula molecular C10 H12 O2
Cantidad 5 g
Sinónimo 1-Propanone, 2-hydroxy-2-methyl-1-phenyl-, Propiophenone, 2-hydroxy-2-methyl- (6CI,7CI,8CI), 2-Hydroxy-2-methyl-1-phenyl-1-propanone, 1-Hydroxy-1-methylethyl phenyl ketone, 1-Phenyl-2-hydroxy-2-methyl-1-propanone, 1-Phenyl-2-methyl-2-hydroxypropanone, 1173HMPE, 2,2-Dimethyl-2-hydroxyacetophenone, 2-Benzoyl-2-hydroxypropane, 2-Benzoyl-2-propanol, 2-Hydroxy-2,2-dimethylacetophenone, 2-Hydroxy-2-benzoylpropane, 2-Hydroxy-2-methyl-1-phenylpropan-1-one, 2-Hydroxy-2-methyl-1-phenylpropane-1-one, 2-Hydroxy-2-methyl-1-phenylpropanone, 2-Hydroxy-2-methyl-1-propiophenone, 2-Hydroxy-2-methyl-propylphenone, 2-Hydroxy-2-methylphenylpropanone, 2-Hydroxy-2-methylpropiophenone, 2-Hydroxy-methylphenylpropan-1-one, 2-Methyl-2-hydroxy-1-phenyl-1-propanone, 2-Methyl-3-phenyl-3-oxopropan-2-ol, API 1173, Additol HDMAP, AgiSyn 1810, Benacure 1173, Boxing 1173, Chemcure 73, Chivacure 173, Ciba 1173, D 1173, DAR 1173, DC 1173, Darocur 1137, Darocur 1173, Darocur 1173D, Darocur 173, Darocur DR 1173, Doublecure 1173, Doublecure 173, EM 1173, Esacure KL 200, FirstCure HMPP, Gencure 1173, Genocure DHMA, Genocure DMHA, H 0991, HMPP, Hydroxy dimethyl acetophenone, I 1173, IC 1173, IHT-PI 1173, IHT-PI 6022, IHT-PI PBZ, IRG 1173, Irgacure 1173, JRCure 1103, JRcure 1173, MV 5002, Methyl-1-phenylpropan-1-one, Micure HP 8, NSC 401744, Omnirad 1173, Omnirad 73, Photo 1173, Photocure 1173, Photoinitiator 1173, Photoinitiator 1173D, Runtecure 1103, Runtecure 1173, SR 1121, Sarcure 1121, UV 1173, UV 636, α,α-Dimethyl-α-hydroxyacetophenone, α-Hydroxy-α,α-dimethylacetophenone, α-Hydroxy-α-methylpropiophenone, α-Hydroxyisobutyrophenone
Fórmula InChI InChI=1S/C10H12O2/c1-10(2,12)9(11)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,12H,1-2H3
SMILES CC(C)(O)C(=O)c1ccccc1
Nombre IUPAC 2-hidroxi-2-metil-1-fenilpropan-1-ona
Peso molecular (g/mol) 164.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.0837