Learn More
(2-Hidroxi-1H-benzimidazol-5-il)fenilmetanona, Mikromol™
Descripción
(2-Hidroxi-1H-benzimidazol-5-il)fenilmetanona
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2-Hydroxy-1H-benzimidazol-5-yl)phenylmethanone |
| CAS | 21472-33-3 |
| Nombres de analitos o componentes | (2-Hydroxy-1H-benzimidazol-5-yl)phenylmethanone |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C14 H10 N2 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | (2-Hydroxy-1H-benzimidazol-5-yl)phenylmethanone, Mebendazole Imp. B (EP), Mebendazole Related Compound B, Mebendazole Impurity B |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H10N2O2/c17-13(9-4-2-1-3-5-9)10-6-7-11-12(8-10)16-14(18)15-11/h1-8H,(H2,15,16,18) |
| SMILES | Oc1nc2cc(ccc2[nH]1)C(=O)c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | (2-hidroxi-1H-benzimidazol-5-il)-fenilmetanona |
| Mostrar más |