Learn More
2-hidroxi-17b-estradiol-16,16,17-d5, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 2-Hydroxy-17beta-estradiol-16,16,17-D5 |
| CAS | 221093-33-0 |
| Fórmula molecular | C18 D5 H19 O3 |
| Cantidad | 0.5 mg |
| Sinónimo | Estra-1,3,5(10)-triene-1,4,16,16,17-d5-2,3,17-triol, (17β)-, 2-Hydroxyestradiol-1,4,16,16,17-D5, 2-Hydroxy-17β-estradiol-1,4,16,16,17-D5 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H24O3/c1-18-7-6-11-12(14(18)4-5-17(18)21)3-2-10-8-15(19)16(20)9-13(10)11/h8-9,11-12,14,17,19-21H,2-7H2,1H3/t11-,12+,14-,17-,18-/m0/s1/i5D2,8D,9D,17D |
| SMILES | [2H]c1c(O)c(O)c([2H])c2[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](CC([2H])([2H])[C@]4([2H])O)[C@@H]3CCc12 |
| Nombre IUPAC | (8R,9S,13S,14S,17S)-1,4,16,16,17-pentadeuterio-13-metil-6,7,8,9,11,12,14,15-octahidrociclopenta[a]fenantreno-2,3,17-triol |
| Peso molecular (g/mol) | 293.41 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 293.2039 |