Learn More
2-hidroxi-17-beta-estradiol 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30316316
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30316316 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30316316 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA14231505AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxy-17 beta-estradiol
CAS 362-05-0
Nombres de analitos o componentes 2-Hydroxy-17 beta-estradiol
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C18 H24 O3
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Estra-1,3,5(10)-triene-2,3,17-triol, (17β)-, Estra-1,3,5(10)-triene-2,3,17β-triol (7CI,8CI), (17β)-Estra-1,3,5(10)-triene-2,3,17-triol, 2,3,17β-Trihydroxyestra-1,3,5(10)-triene, 2-Hydroxyestradiol, NSC 61711, 2-Hydroxy-17β-estradiol
Fórmula InChI InChI=1S/C18H24O3/c1-18-7-6-11-12(14(18)4-5-17(18)21)3-2-10-8-15(19)16(20)9-13(10)11/h8-9,11-12,14,17,19-21H,2-7H2,1H3/t11-,12+,14-,17-,18-/m0/s1
SMILES C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4cc(O)c(O)cc34)[C@@H]1CC[C@@H]2O
Nombre IUPAC (8R,9S,13S,14S,17S)-13-metil-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahidrociclopenta[a]fenantreno-2,3,17-triol
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 288.38
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 288.1725 g/mol