Learn More
Éster 1,1-dimetiletílico del ácido 2-hidroxi-1-pirrolidincarboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Hydroxy-1-pyrrolidinecarboxylic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester |
| CAS | 84766-91-6 |
| Fórmula molecular | C9H17NO3 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | tert-Butyl 2-Hydroxy-1-pyrrolidinecarboxylate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H17NO3/c1-9(2,3)13-8(12)10-6-4-5-7(10)11/h7,11H,4-6H2,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC1O |
| Nombre IUPAC | 2-hidroxipirrolidin-1-carboxilato de terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 187.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 187.1208 |