Learn More
2-hidroxi-1-fenilpentano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Hydroxy-1-phenylpentane |
| CAS | 705-73-7 |
| Fórmula molecular | C11H16O |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | alpha-Propylphenethyl Alcohol, (±)-1-Phenyl-2-pentanol, 1-Phenyl-2-pentanol, alpha-Propylbenzeneethanol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H16O/c1-2-6-11(12)9-10-7-4-3-5-8-10/h3-5,7-8,11-12H,2,6,9H2,1H3 |
| SMILES | CCCC(O)Cc1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | 1-fenilpentan-2-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 164.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 164.1201 |