Learn More
2-Hidroxi-1-fenil-1-propanona, TRC
Código de producto. 30009991
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009991 500 mg 500 miligramos
30007860 250 mg 250 miligramos
30003303 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30009991 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH950250500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5650-40-8
Fórmula molecular C9 H10 O2
Peso molecular (g/mol) 150.17
Sinónimo 1-Propanone, 2-hydroxy-1-phenyl-, Propiophenone, 2-hydroxy- (7CI,8CI), Propiophenone, α-hydroxy- (3CI), 2-Hydroxy-1-phenyl-1-propanone, 1-Hydroxyethyl phenyl ketone, 1-Phenyl-2-hydroxy-1-propanone, 2-Hydroxypropiophenone, Benzoylmethylcarbinol, Lactophenone, Methanol, benzoylmethyl-, NSC 402216, α-Hydroxypropiophenone
Nombre IUPAC 2-hidroxi-1-fenilpropano-1-uno
SMILES CC(O)C(=O)c1ccccc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxy-1-phenyl-1-propanone
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H10O2/c1-7(10)9(11)8-5-3-2-4-6-8/h2-7,10H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.0681
Porcentaje de pureza >95%