Learn More
2-Hidroxi-1-naftaldehido, téc., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10421163 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10421163 500 g 500 g
10347090 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10421163 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 121605000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 708-06-5 | C11H8O2 | 172.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 708-06-5
Número MDL MFCD00004005
Clave InChI NTCCNERMXRIPTR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-hydroxy-1-naphthaldehyde, 1-formyl-2-naphthol, 2-hydroxy-1-naphthylaldehyde, 2-hydroxy-1-napthaldehyde, 2-hydroxynaphthaldehyde, 2-naphthol 1-carboxaldehyde, 2-hydroxy-1-naphthalaldehyde, 1-naphthalenecarboxaldehyde, 2-hydroxy, 2-hydroxy-1-naphthalenecarboxaldehyde, 1-hydroxy-2-naphthalenecarboxaldehyde
PubChem CID 12819
Nombre IUPAC ácido 2-hidroxinaftaleno-1-carbaldehído
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=C2C=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxy-1-naphthaldehyde
Nombre de nota tech.
Punto de fusión >77.0°C
Color Amarillo
Punto de ebullición 192.0°C (27.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de plástico
Fórmula molecular C11H8O2
Fórmula lineal HOC10H6CHO
Cantidad 500 g
Beilstein 08,143
Información de solubilidad Solubility in water: 40mg/l
Peso molecular (g/mol) 172.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.18
Porcentaje de pureza ≥93% (on dry substance)
Grado Técnico
Forma física Polvo húmedo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Hydroxy-1-naphthaldehyde
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.