Learn More
2-Hidroxi-1-naftalaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11446826
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11446826 100 g 100 g
11436826 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11446826 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23951.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 708-06-5 | C11H8O2 | 172.183 g/mol
2-Hydroxy-1-naphthaldehyde is used in Merrified-type synthesis to deterime free amino acid groups in polymers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-hidroxi-1-naftaldehído se utiliza en la síntesis de tipo Merrified para determinar grupos de aminoácidos libres en polímeros.
Solubilidad
Soluble en agua (40 g/l a 20 °C).
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos. Es sensible al aire. Almacenénese bajo gas inerte seco. Incompatible con bases y agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 708-06-5
Fórmula molecular C11H8O2
Peso molecular (g/mol) 172.183
Número MDL MFCD00004005
Clave InChI NTCCNERMXRIPTR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-hydroxy-1-naphthaldehyde, 1-formyl-2-naphthol, 2-hydroxy-1-naphthylaldehyde, 2-hydroxy-1-napthaldehyde, 2-hydroxynaphthaldehyde, 2-naphthol 1-carboxaldehyde, 2-hydroxy-1-naphthalaldehyde, 1-naphthalenecarboxaldehyde, 2-hydroxy, 2-hydroxy-1-naphthalenecarboxaldehyde, 1-hydroxy-2-naphthalenecarboxaldehyde
PubChem CID 12819
Nombre IUPAC ácido 2-hidroxinaftaleno-1-carbaldehído
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=C2C=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxy-1-naphthaldehyde
Punto de fusión 77°C to 80°C
Punto de ebullición 191°C to 193°C (27 mmHg)
Olor Odorless
Cantidad 100 g
Número UN UN3077
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Soluble in water (40g/L at 20°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.18
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Hydroxy-1-naphthaldehyde
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Hydroxy-1-naphthaldehyde