Learn More
2-hidroxi-1-metil-9,10-antracenodiona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Hydroxy-1-methyl-9,10-anthracenedione |
| CAS | 5025-12-7 |
| Fórmula molecular | C15H10O3 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 2-Hydroxy-1-methyl-anthraquinone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H10O3/c1-8-12(16)7-6-11-13(8)15(18)10-5-3-2-4-9(10)14(11)17/h2-7,16H,1H3 |
| SMILES | O=C1C2=C(C=CC=C2)C(C3=CC=C(O)C(C)=C13)=O |
| Nombre IUPAC | 2-hidroxi-1-metilantraceno-9,10-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 238.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 238.06 |