Learn More
2-hidroxi-1-metil-6-fenilimidazo(4,5-b)piridina-d3, TRC
Código de producto. 30388820
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30388820 10 mg 10 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30388820 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH79177710MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxy-1-(trideuteromethyl)-6-phenylimidazo(4,5-b)pyridin
CAS 1020719-48-5
Fórmula molecular C13 2H3 H8 N3 O
Cantidad 10 mg
Sinónimo 2H-Imidazo[4,5-b]pyridin-2-one, 1,3-dihydro-1-(methyl-d3)-6-phenyl-, 1,3-Dihydro-1-trideuteriomethyl-6-phenyl-2H-imidazo[4,5-b]pyridin-2-one, 2-Hydroxy-1-methyl-6-phenylimidazo[4,5-b]pyridine-D3 (N-methyl-D3), 1-(Methyl-d3)-6-phenyl-1H-imidazo[4,5-b]pyridin-2-ol
Fórmula InChI InChI=1S/C13H11N3O/c1-16-11-7-10(9-5-3-2-4-6-9)8-14-12(11)15-13(16)17/h2-8H,1H3,(H,14,15,17)/i1D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])n1c(O)nc2ncc(cc12)c3ccccc3
Nombre IUPAC 6-fenil-1-(trideuteriometil)imidazo[4,5-b]piridin-2-ol
Peso molecular (g/mol) 228.26
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.109