Learn More
10-undecenoato de 2-hidroxi-1-(hidroximetil)etilo (> 85%), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethyl 10-undecenoate |
| CAS | 142564-41-8 |
| Fórmula molecular | C14H26O4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 1,3-dihydroxypropan-2-yl undec-10-enoate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H26O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-14(17)18-13(11-15)12-16/h2,13,15-16H,1,3-12H2 |
| SMILES | O=C(CCCCCCCCC=C)OC(CO)CO |
| Peso molecular (g/mol) | 258.36 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 258.18 |