Learn More
2-Hidroxi-1,4-naftoquinona, TRC
Código de producto. 30009417
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30009417 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30009417 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9495355G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Nombre del producto químico o material Lawsone
CAS 83-72-7
Fórmula molecular C10 H6 O3
Cantidad 5 g
Sinónimo 2-Hydroxy-1,4-naphthoquinone, 1,4-Naphthalenedione, 2-hydroxy- (9CI, ACI), 1,4-Naphthoquinone, 2-hydroxy- (6CI, 8CI), 2-Hydroxy-1,4-naphthalenedione (ACI), 1,4-Dihydro-1,4-dioxo-2-hydroxynaphthalene, 2-Hydroxy-1,4-dihydronaphthalene-1,4-dione, 2-Hydroxy-1,4-naphthoquinone, 2-Hydroxynaphthoquinone, C.I. 75480, C.I. Natural Orange 6, Flower of Paradise, Henna, Henna (dye), Lawsone, Mehendi, Mendi, NSC 27285, NSC 52500, NSC 8625, Pakarli, Q 0, Quino Power LSN, Quinoexter 2014, Quinoexter QE 2014
Fórmula InChI InChI=1S/C10H6O3/c11-8-5-9(12)10(13)7-4-2-1-3-6(7)8/h1-5,12H
SMILES OC1=CC(=O)c2ccccc2C1=O
Nombre IUPAC 2-hidroxinaftaleno-1,4-dión
Peso molecular (g/mol) 174.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.0317
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.