Learn More
2-Hidroxi-1,4-naftoquinona, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
La 2-hidroxi-1,4-naftoquinona se utiliza para preparar tintes decorativos para el cabello y la piel. La 2-hidroxi-1,4-naftoquinona también demuestra efectos antimicrobianos y antioxidantes. También suprime la formación de peróxido de hidrógeno y anión radical superóxido por reacciones catalizadas con aldehído oxidasa.
Solubilidad
Soluble en agua. 2 g/l a 20 °C.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes. Almacenar a temperatura ambiente.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Hydroxy-1,4-naphthoquinone |
| Punto de fusión | ∼193°C (decomposition) |
| Cantidad | 50 g |
| Beilstein | 1565260 |
| Índice Merck | 14,5393 |
| Información de solubilidad | Soluble in water. 2g/L at 20°C |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 174.16 |
| Porcentaje de pureza | ≥98% |