Learn More
2-Hidroxi-1,4-naftoquinona, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11483844
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11483844 10 g 10 g
11493844 50 g 50 g
11403854 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11483844 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11880.09
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 83-72-7 | C10H6O3 | 174.155 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Aplicaciones
La 2-hidroxi-1,4-naftoquinona se utiliza para preparar tintes decorativos para el cabello y la piel. La 2-hidroxi-1,4-naftoquinona también demuestra efectos antimicrobianos y antioxidantes. También suprime la formación de peróxido de hidrógeno y anión radical superóxido por reacciones catalizadas con aldehído oxidasa.
Solubilidad
Soluble en agua. 2 g/l a 20 °C.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes. Almacenar a temperatura ambiente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 83-72-7
Fórmula molecular C10H6O3
Peso molecular (g/mol) 174.155
Número MDL MFCD00001678
Clave InChI WVCHIGAIXREVNS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo lawsone, 2-hydroxy-1,4-naphthoquinone, 2-hydroxynaphthalene-1,4-dione, 2-hydroxynaphthoquinone, henna, mehendi, hana, lawson, mendi, flower of paradise
PubChem CID 6755
Nombre IUPAC 4-hidroxinaftaleno-1,2-diona
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CC(=O)C2=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxy-1,4-naphthoquinone
Punto de fusión ∼193°C (decomposition)
Cantidad 10 g
Beilstein 1565260
Índice Merck 14,5393
Información de solubilidad Soluble in water. 2g/L at 20°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.16
Porcentaje de pureza ≥98%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Hydroxy-1,4-naphthoquinone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-hydroxy-1,4-Naphthalenedione